Imprimer
Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore BF₃ ∼ 48%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
427111000 427118000
427111000.EA 65.7 EUR
427111000. 427118000.
Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore BF₃ ∼ 48%, AcroSeal®
Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore
Formule: C₄H₁₀BF₃O
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1,12 g/cm³
Point éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013194
Numéro CAS: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8,I
Indice Merck: 13,01340
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Refractive index 1.3429 to 1.3449 (20°C, 589 nm)
Assay 47.5 to 49 % (BF3)
GC ≥98.0 %