L(+)-Rhamnose monohydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
6-Désoxy-L(+)-mannose monohydraté
Purity: 99%
CAS No.: 10030-85-0
Molecular Formula: C6H12O5.H2O
Formula Weight: 182.19 (164.17anhy)
Melting Point: 89-94°
Beilstein Reference: 5988592
Merck Reference: 14,8172
Optical Rotation: +8° (c=10 in water, 20h)
MDL No.: MFCD00149363
Formule:
C₆H₁₂O₅·1H₂O Poids moléculaire: 182.17 g/mol Point de fusion: 89…94 °C Densité: 1.47 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149363 Numéro CAS: 10030-85-0 EINECS: 222-793-4 Indice Merck: 12,08338 |