Imprimer
Lactose monohydraté, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Milk sugar, Lactobiose
24945.291EA 76.3 EUR
24945.291 24945.360
Lactose monohydraté, GPR RECTAPUR®
Lactose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Point de fusion: 223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) 54.4 - 55.9 °
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Loss on drying (120°C) 4.0 - 5.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm