Imprimer
Lactose monohydraté, en poudre, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, NF pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Milk sugar, Lactobiose
1.07656.9029 1.07656.9525
1.07656.9029EA 0 EUR
1.07656.9029 1.07656.9525
Lactose monohydraté, en poudre, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, NF pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Lactose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Point de fusion: 223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2