Ether de pétrole, 100-140 °C, Puriss.
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
RTECS Number: OI6180000
UNSPSC Code: 12191502
Point d'ébullition:
90…165 °C (1,013 hPa) Point de fusion: –40 °C Densité: 0,725…0.748 g/cm³ (20 °C) Point éclair: <10 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081849 Numéro CAS: 64742-49-0 EINECS: 920-750-0 UN: 3295 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Boiling range | 100 - 140 °C |
Density (D 20/4) | 0.720 - 0.745 |
Refractive index (n 20/D) | 1.403 - 1.412 |
Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Aromatic substances (as C₆H₅CH₃) | Max. 0.02 % |
S-compounds (as S) | Max. 0.005 % |