Cuivre ≥99.9% (base métaux), nanopoudre APS 20-50 nm
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Molecular Formula: Cu(core)/CuO(shell)
Physical Form: CuO layer approx. 2nm
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010965
Formule:
Cu Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010965 Numéro CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 UN: 3089 ADR: 4.1,II |