Imprimer
Etain ≥99.9999% (base métaux), pièces, Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45481.06 45481.14 45481.22
45481.06EA 131 EUR
45481.06 45481.14 45481.22
Etain ≥99.9999% (base métaux), pièces, Puratronic®
Etain
Purity: 99.9999+% CAS No.: 7440-31-5 Appearance: Silver-gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Indice Merck: 12,09587