Imprimer
VWR® AVS TITRINORM, Tin Standard Solution, 1000 mg/L Sn in 20% Hydrochloric Acid, Standard for AAS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
86712.260EA 113 EUR
86712.260 86712.180
VWR® AVS TITRINORM, Tin Standard Solution, 1000 mg/L Sn in 20% Hydrochloric Acid, Standard for AAS
Étalons Étalons cationiques Standards d'étain
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%