Imprimer
Solution étalon de fer: 1000 mg/l Fe dans acide chlorhydrique 2% AVS TITRINORM étalon pour SAA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
86677.260EA 107 EUR
86677.260 86677.180
Solution étalon de fer: 1000 mg/l Fe dans acide chlorhydrique 2% AVS TITRINORM étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de fer
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%