Imprimer
Éthanol 90% 90% (v/v), TechniSolv®, pur
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool éthylique
83811.410EA 134 EUR
83811.410 83811.360
Éthanol 90% 90% (v/v), TechniSolv®, pur
Éthanol
Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.
Formule: C₂H₅OH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre Min. 89,5 %
Densité (20/20) 0,827 - 0,833 kg/l