Imprimer
Éthanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool éthylique
83801.360EA 73.2 EUR
83801.360 83801.410 83801.410_T 83801.290
Éthanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Éthanol
Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.
Formule: C₂H₅OH
Poids moléculaire: 46.07 g/mol
Point d'ébullition: 78,3
Point de fusion: -117
Point éclair: 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Indice Merck: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (V/V) Min. 69,5 %
Densité (20/20) 0,880 - 0,890