Imprimer
Orangé de méthyle 0,04% en solution aqueuse, TECHNICAL indicateur de pH
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(4-Diméthylaminophénylazo)benzènesulfonate de sodium
31720.292EA 90.6 EUR
31720.292 31720.230
Orangé de méthyle 0,04% en solution aqueuse, TECHNICAL indicateur de pH
Orangé de méthyle
  • Zone de virage: pH 3,1-4,4
Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Poids moléculaire: 327.34 g/mol
Point d'ébullition: 90
Point éclair: 38
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
Indice Merck: 13,06127
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme