Ninhydrine 0,5% dans le butanol-1, réactif en spray pour CCM
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Indanetrione hydraté
- Préserve la couche d'ozone (Convention 07/02/1989)
Procéder par brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage.
Formule:
C₉H₆O₄ Poids moléculaire: 178,14 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003791 Numéro CAS: 485-47-2 EINECS: 207-618-1 UN: 1950 ADR: 2.1, |
Résultats des tests de spécification
Apte comme réactif | Conforme |
Exécution de jet | Conforme |