Imprimer
Potassium dichromate 0.04 mol/l (0.24 N) with mercury (II) sulphate 80 g/l in sulphuric acid solution 0.04 mol/l (0.24 N) en solution d'acide sulfurique à 80 g/l de mercure (II) sulfate, AVS TITRINORM solution volumétrique, pour la mesure de la DCO dans l'eau
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichromate de potassium
30891.295EA 99.6 EUR
30891.295 30891.420
Potassium dichromate 0.04 mol/l (0.24 N) with mercury (II) sulphate 80 g/l in sulphuric acid solution 0.04 mol/l (0.24 N) en solution d'acide sulfurique à 80 g/l de mercure (II) sulfate, AVS TITRINORM solution volumétrique, pour la mesure de la DCO dans l'eau
Potassium dichromate
Conforme à la Norme NFT 90-101
Formule: K₂Cr₂O₇
Poids moléculaire: 294.18 g/mol
Point d'ébullition: >100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 398
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3289
ADR: 6.1 (8) II
Indice Merck: 12,07790
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) 0,03992 - 0,04008 mol/l
Traçable selon NIST Confirmé