Benzéthonium chlorure 0.004 mol/l, AVS TITRINORM solution volumétrique
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Hyamine® 1622, Chlorure de benzethonium
Formule:
C₂₇H₄₂ClNO₂ Poids moléculaire: 448.09 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00011742 Numéro CAS: 121-54-0 EINECS: 204-479-9 Indice Merck: 13,01074 |
Résultats des tests de spécification
Titre (20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) | 0.00399 - 0.00401 mol/l |
Traçable selon NIST | Confirmé |