Imprimer
Amidon soluble, AnalaR NORMAPUR® Iodometric Titrations, zA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Amylodextrine
28610.291EA 739 EUR
28610.291 28610.187 28610.234
Amidon soluble, AnalaR NORMAPUR® Iodometric Titrations, zA
Amidon soluble
(indicateur d'iode pour iodométrie)
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Poids moléculaire: 162.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Indice Merck: 13,08878
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting point 129 - 133 °C
Suited for iodine reagent Passes test