Imprimer
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium-β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate, β-GP, di-Sodium-β-glycerophosphate pentahydrate, β-Glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate, β-glycerolphosphate
27874.295EA 763 EUR
27874.295 27874.410
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté
Formule: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Poids moléculaire: 306.11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002135
Numéro CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98 %
Alkalinity Max. 0.15 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Water 25 - 35 %
PO4 (Phosphate) Max. 0.1 %