Imprimer
Sable de Fontainebleau, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 5.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 1 Non : 0 
IUT1 de Grenoble / Technicienne chimiste / Grenoble
Mesdames, Messieurs, J'aimerai vous commander du sable de fontainebleau avec un grain supérieur ou égale à 200 microns. Sur votre site, j'ai bien trouvé du sable de fontainebleau mais je n'arrive pas à savoir si le grain et dans la gamme que je souhaiterai. Pourriez vous me dire si vous avez ce sable? Je suis à l'IUT1 de Grenoble 39-40 boulevard Gambetta 38000 grenoble. Bien
Réponse
de VWR France Publié 03/03/2021
La granulométrie de notre référence 27460.460 n'est pas sur la fiche technique car ce n'est pas une spécification mesurée. Nous ne pouvons donc donner aucune indication concernant cette granulométrie. Pour information, nos références ci-dessous ont une granulométrie garantie proche de celle recherchée: MERC1.07711.9025 Sable de mer purifié , en 25kg, dont 90% minimum des grains sont compris entre 100µm et 315µm ACRO370940250 Sable pur, en 25kg, 40-100 Mesh (soit de 150µm à 420µm) Je vous fait parvenir les fiches techniques de ces deux références par email. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
27460.295EA 24.8 EUR
27460.295 27460.364 27460.460
Sable de Fontainebleau, TECHNICAL
Sand Fontainebleau
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Ambient
Numéro CAS: 7631-86-9
EINECS: 238-878-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Test réussi