Imprimer
Huile de ricin, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Castor oil, Ricinus oil, Oleum Ricini s. Castoris, Oil of Palma Christi
24667.290EA 258 EUR
24667.290 24667.368
Huile de ricin, GPR RECTAPUR®
Huile de ricin
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >113 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130746
Numéro CAS: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Indice Merck: 13,01908
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility in methanol Passes test
Acid value Max. 1
Density (20/4) 0.950 - 0.970
Iodine value 80 - 95
Saponification value 170 - 190
Non-saponifiable matter Max. 0.8 %