Imprimer
Florisil® 60-100 mesh pour la chromatographie
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide silicique, sel de magnésium, Acide silicique, sel de magnésium, activé, Florisil
24278.182EA 105 EUR
24278.182 24278.295 24278.230 24278.440
Florisil® 60-100 mesh pour la chromatographie
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme