Etalon de contrôle qualité multi-éléments ICP 3 en acide nitrique dilué ARISTAR® pour ICP
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Dans une solution d'acide nitrique à 5 %.
15 Éléments 100 mg/L : Al, Ba, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, Na, Ti, Zn
Traçable au SRM du NIST, fabriqué et testé dans des installations accréditées ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.