Imprimer
Saponine
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
440914YEA 400 EUR
440914Y 44091NE
Saponine
Saponine
Densité: 1.015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081981
Numéro CAS: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
pH (5 %) 4 - 7
Surface tension (20°C; 0,1%; water) 30 - 60 mN/m