Imprimer
Dichloro(diméthyl)silane 2% dans l'heptane, Electran pour l'électrophorèse
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichlorodiméthylsilane
437494JEA 110 EUR
437494J
Dichloro(diméthyl)silane 2% dans l'heptane, Electran pour l'électrophorèse
Dichloro(diméthyl)silane
Conçu pour conférer des propriétés hydrofuges aux articles en verre. Convient à une utilisation dans l'électrophorèse pour empêcher l'adhésion du gel aux plaques de verre.
Formule: C₂H₆Cl₂Si
Poids moléculaire: 129,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000491
Numéro CAS: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1993
ADR: 3,II