Imprimer
Sodium hypochlorite ∼ 1N (0.5 mol/l) en solution dans le sodium hydroxyde 0,1 mol/l faible en brome
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hypochlorite de sodium
230393LEA 88.8 EUR
230393L 230395N
Sodium hypochlorite ∼ 1N (0.5 mol/l) en solution dans le sodium hydroxyde 0,1 mol/l faible en brome
Sodium hypochlorite
Formule: ClNaO
Poids moléculaire: 74.44 g/mol
Point de fusion: -6
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,08702
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (NaOCl) (au conditionnement) 0,9 - 1,1 mol/l
Titre (NaOH) 0,9 - 1,1 mol/l
Brome Max. 20 ppm