Imprimer
Gel de silice 40 - 63 µm pour flash chromatographie
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
154425PEA 190 EUR
154425P
Gel de silice 40 - 63 µm pour flash chromatographie
Gel de silice
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH (20°C; 5 %) 6.0 - 7.6
Particle size ( 40 µm) Max. 10 %
Particle size ( 63 µm) Max. 10 %