Imprimer
VWR®, Papier séparateur de phases, grade 511
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
516-0313EA 99.3 EUR
516-0313 516-0314 516-0315 516-0311 516-0312
VWR®, Papier séparateur de phases, grade 511
Filtres Papiers filtre Papiers séparateurs de phase
Papier filtre hydrophobe utilisé pour la séparation entre les solutions aqueuses et les solutions organiques.
  • Peut être utilisé comme ampoule à décanter jetable.