Imprimer
VWR®, Papier Joseph, Qualité 551
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
111-5005EA 77.5 EUR
111-5005 111-5007 111-5006 111-5009 111-2495
VWR®, Papier Joseph, Qualité 551
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier pour tâches délicates
Papier absorbant, adapté au nettoyage et au séchage des récipients en verre, des tubes, des plaques microscopiques, des flacons, etc.
Épaisseur : 0,07 mm
Poids: 25 g/m²