Imprimer
Counting chambers, Thoma
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40440703 40440702 40440701 92044002702 92044001702
631-0927EA 156 EUR
631-0927 HECH40440702 HECH40440701 HECH92044002702 HECH92044001702
Counting chambers, Thoma
Lames Cellules de numération
Ces compteurs de cellules sont conçus pour les numérations sanguines et urinaires.
  • Four hundred squares of 0,05×0,05 mm (0,0025 m²)
  • Area of central square: 1 mm²
  • Depth of chamber: 0,1 mm (other depths on request)
Informations de commande: Other depths are available on request.