Imprimer
Counting chambers, BLAUBRAND® Neubauer Improved
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
717805 717820
BRND717805EA 64.9 EUR
BRND717805 BRND717820
Counting chambers, BLAUBRAND® Neubauer Improved
Lames Cellules de numération
Double quadrillage. Le quadrillage montre neuf grands carrés de 1 mm². Le "L" marqué de quatre grands carrés dans les coins sont divisés en 16 carrés de 0,25 mm de côté. Ils sont utilisés pour compter les leucocytes.
  • Le grand carré au milieu est subdivisé en 25 carrés chacun, de côté de 0,2 mm
  • Chaque groupe de 16 petits carrés consiste en de plus petits carrés de 0,05 mm de côté et d'une surface de 0,0025 mm
  • Les cinq groupes de carrés dans le carré central sont utilisés pour les plaquettes et la numération de globules rouges dans le sang
Mérite une attention particulière a ce que tous les carrés groupés aient des traits de séparation triple. La ligne du milieu est une limite et elle détermine si les cellules dans la zone frontalière sont comptabilisées ou non.