Imprimer
Cellules de numération, Fuchs-Rosenthal
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40449702 40449703
631-0929EA 97 EUR
631-0929 631-0924
Cellules de numération, Fuchs-Rosenthal
Lames Cellules de numération
Cette structure est utilisée pour la numération des leucocytes, éosinophiles et cellules dans le liquide céphalorachidien.
  • Surface de la structure: 16 mm²
  • Seize groupes de carrés de 1 mm² chacun
  • 16 mini-carrés (0,25×0,25 mm) chacun