Imprimer
Pointes à filtre, système de recharge ART®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2065E-HR 2065E-RI 2065-HR 2065-RI 2069-RI 2139-RI 2140-RI 2149E-RI 2149P-RI 2179-RI 2065E-05-HR 2065E-05-RI 2069-05-RI 2139-05-RI 2140-05-RI 2149E-05-RI 2149P-05-RI 2179-05-RI 2931-RI
732-1144EA 70.5 EUR
732-1144 732-1152 732-1143 732-1151 732-1153 732-1147 732-1148 732-1149 732-1150 732-1154 732-1168 732-1167 732-1165 732-1180 732-1178 732-1176 732-1174 732-1172 732-1502
Pointes à filtre, système de recharge ART®
Pointes de pipettes
Ce système stérile de recharge de pointes de protection associe des inserts de recharge emballés individuellement dans des blisters en plastique recyclé et de nouveaux portoirs à charnière. Le fait d'appuyer sur le blister permet d'insérer facilement les pointes de protection ART® dans les portoirs à charnière, ce qui permet d'obtenir des portoirs compacts, empilables et manipulables facilement d'une seule main. Les portoirs à charnière vides sont facilement réutilisables dans le système de recharge ART®.
  • Conditionnement écologique
  • Barrière étanche ART® pour éviter la contamination croisée
  • Pointes certifiées dépourvues de DNase, de RNase, d'ATP et d'agents pyrogènes