Imprimer
VWR® Micro Star 30, Microcentrifugeuse, grande vitesse, universelle, ventilée
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
521-2752EA 3100 EUR
521-2752 521-2753
VWR® Micro Star 30, Microcentrifugeuse, grande vitesse, universelle, ventilée
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
La centrifugeuse ventilée compacte Micro Star 30 est un modèle hybride, économique, polyvalent et convivial. Elle combine les caractéristiques d'une microcentrifugeuse à grande vitesse et d'une centrifugeuse universelle. Silencieuse et fluide, cette centrifugeuse accueille un rotor pour microtubes (24×1,5/2,0 ml), des microplaques et des tubes coniques de 15/50 ml ainsi qu'un rotor de 16 places pour tubes de 5 ml avec un rotor à godets oscillants pour six tubes de prélèvement sanguin. L'idéal pour une utilisation en sciences de la vie et dans les laboratoires de biotechnologie et cliniques.
  • Vitesse maximale : 31150×g (1,8×10⁴ min⁻¹) pour des résultats de séparation extrêmement rapides
  • Minuterie de 10 secondes à 99,5 minutes ou en continu
  • Enregistre jusqu'à 100 programmes définis par l'utilisateur
  • Reconnaissance automatique du rotor, détection de déséquilibre et fonction Fast-Spin
  • Grande flexibilité avec sept options de rotor
Informations de commande: La Micro Star 30 est disponible sans rotor pour une sélection de rotor libre ou sous forme de pack avec un rotor de microtubes à grande vitesse RA 24/2 et un couvercle de rotor étanche aux aérosols.
Attention: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.