Imprimer
Étalons pour tester les combustibles, combustible jet pour l'aviation
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
99122.230EA 292 EUR
99122.230 99123.230 99124.230 99126.230 99127.230
Étalons pour tester les combustibles, combustible jet pour l'aviation
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Les matériaux de référence certifiés pour les combustibles permettent de vérifier des instruments de laboratoire destinés à tester le pétrole et ses produits dérivés. Ceci revient, mais pas exclusivement, à analyser et mesurer le degré d'acidité, le volume de soufre, le point d'aniline, l'indicateur fluorescent par absorption (FIA) pour les hydrocarbures aromatiques, le point de congélation.
  • Niveau d'accréditation le plus élevé qui soit, livrant les données les plus fiables qui existent actuellement au niveau mondial
  • Mesures avec un faible degré d'incertitude, pour une précision maximale des données recueillies
  • Toutes les données sont issues exclusivement de laboratoires indépendants accrédités selon ISO 17025
  • Assurent une bonne corrélation inter-laboratoires
  • Certifiés conformes aux méthodes d'essai ASTM/EN ou IP
  • Traçabilité complète selon les normes internationales
  • Emballage inviolable, pour un maximum de sécurité
Certifications: En parfaite conformité avec la norme ISO 17034 sous accréditation UKAS