Étalons pour tester les combustibles - essence
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Matériau de référence certifié pour les combustibles, permettant d'étalonner et vérifier des instruments de laboratoire destinés à tester le pétrole et ses produits dérivés pour l'indice d'octane.
- Certifié conforme aux méthodes d'essai ASTM/EN ou IP
- Certifié par des laboratoires d'essai indépendants selon la méthode circulaire comparative inter-labporatoires 'round-robin'
- Assure une bonne corrélation inter-laboratoires
- Emballage inviolable, pour un maximum de sécurité