Matériaux de référence certifiés, recherche multi-paramètres (MRCMP), diesel et lubrifiant
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Matériaux de référence certifiés pour recherche multi-paramètres (MRCMP), offrant des options aussi bien pour étalonner que pour vérifier des instruments d'essai de laboratoire, à partir d'un seul et même échantillon, leurs valeurs certifiées étant accréditées avec le plus haut niveau d'intégrité au niveau mondial.
- Niveau d'accréditation le plus élevé qui soit, livrant les données les plus fiables qui existent actuellement au niveau mondial
- Mesures avec un faible degré d'incertitude, pour une précision maximale des données recueillies
- Paramètres d'essai multiples, offrant une solution flexible et rentable
- Traçabilité complète selon les normes internationales
- Emballage en verre, avec capuchon inviolable
Diesel: certifié pour la viscosité, la densité, le point d'éclair et le point d'écoulement par les méthodes d'essai ASTM/IP et EN
Lubrifiant: certifié pour la viscosité, la densité, le point d'éclair et le point d'écoulement par les méthodes d'essai ASTM/IP et EN
Certifications: Doublement certifiés en parfaite conformité avec les normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
Attention: Le tableau de commande ci-dessous ne fournit qu'un aperçu succinct des données disponibles avec la documentation.