Imprimer
Étalons pour le point d'écoulement
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
99118.230EA 292 EUR
99118.230 99119.230 99120.230 99121.230
Étalons pour le point d'écoulement
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Matériaux de référence certifiés permettant de vérifier des instruments de laboratoire destinés à tester le pétrole et ses produits dérivés, pour la détermination du point d'écoulement selon ASTM D97, IP 15, ISO 3016 et autres normes internationales équivalentes.
  • Niveau d'accréditation le plus élevé qui soit, livrant les données les plus fiables qui existent actuellement au niveau mondial
  • Mesures avec un faible degré d'incertitude, pour une précision maximale des données recueillies
  • Certifiés conformes aux méthodes d'essai ASTM/EN ou IP
  • Traçabilité complète selon les normes internationales
  • Emballage inviolable, pour un maximum de sécurité
Certifications: Certifiés en parfaite conformité avec la norme ISO 17034 sous accréditation UKAS. Toutes les données sont exclusivement issues de laboratoires indépendants accrédités ISO 17025.
Attention: La valeur de température indiquée dans le tableau de commande ci-dessous est la valeur nominale de température pour le point d'écoulement: les valeurs réellles d'un lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.