Étalons de viscosité à usage médical
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les étalons de viscosité à usage médical fournissent des données de viscosité dynamique certifiées à 25,00 et 37,00 °C; ils sont doublement certifiés conformes aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS, et sont idéals pour étalonner et vérifier les équipements destinés à mesurer la viscosité.
Traçabilité complète selon les normes nationales
Contiennent un agent anti-bactérien
Emballage inviolable, pourun maximum de sécurité
Certifications: Conformité aux normes ISO 17025 / ISO 17034 sous accréditation UKAS.
Attention: La valeur de viscosité indiquée dans le tableau de commande ci-dessous correspond à la valeur nominale de viscosité - les valeurs réelles d'un lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.