Imprimer
Étalons en viscosité CAP (cône et plateau)
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
99406.260EA 242 EUR
99406.260 99407.260 99408.260 99409.260 99411.260 99412.260 99413.260 99414.260 99415.260 99417.260 99418.260 99419.260 99421.260 99422.260 99423.260 99424.260 99425.260 99426.260 99427.260
Étalons en viscosité CAP (cône et plateau)
Étalons Étalons de viscosité
Étalons en viscosité cône et plateau: de qualité supérieure, ils sont idéals pour l'industrie de la peinture et des revêtements.
  • Viscosité cinématique certifiée comme étant strictement conforme à ASTM D2162 à 20°C, 23°C et 25°C
  • Viscosité cinématique certifiée comme étant strictement conforme à ASTM D341 à des températures intermédiaires
  • Densité, viscosités dynamique et cinématique recueilles à n'importe quelle température
  • Garantis en entière conformité avec les méthodes d'essai ASTM et IP, avec une traçabilité complète selon les normes nationales
  • Emballage inviolable, pour un maximum de sécurité
Certifications: Conformité aux normes ISO 17025 / ISO 17034 sous accréditation UKAS.
Attention: La valeur de viscosité indiquée dans le tableau de commande ci-dessous correspond à la valeur nominale de viscosité: les valeurs réelles d'un lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.