Imprimer
Étalons de viscosité à basse température
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
99478.260EA 120 EUR
99478.260 99479.260 99480.260 99481.260 99482.260 99483.260 99485.260 99486.260 99487.260 99488.260
Étalons de viscosité à basse température
Étalons Étalons de viscosité
Les étalons de viscosité à basse température disposent de données certifiées en viscosité cinématique, en viscosité dynamique ou en densité, et ce pour diverses basses températures.
  • Traçabilité complète selon les normes nationales
  • Garantis en entière conformité avec les méthodes d'essai ASTM et IP
  • Emballage inviolable, pour un maximum de sécurité
Les étalons de viscosité à haute température sont idéals pour la calibration et la vérification de viscosimètres capillaires en verre, ainsi que de tout autre appareil mesurant la viscosité dans des applications où la température est à contrôler précisément.
Certifications: Conformité aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS.
Attention: La valeur de viscosité indiquée dans le tableau de commande ci-dessous correspond à la valeur nominale de viscosité: les valeurs réelles d'un lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.