Étalons de viscosité à coupe d'écoulement
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Étalons de viscosité à coupe d'écoulement, spécialement formulés pour être utilisés avec des coupes viscosimétriques telles Ford, Shell, Zahn.
- Certifiés comme étant en stricte conformité avec ASTM D2162
- Densité en g/ml en conformité avec ASTM D1480
- Densité, viscosités dynamique et cinématique recueillies à n'importe quelle température
- Garantis en entière conformité avec les méthodes d'essai ASTM et IP
- Traçabilité complète selon les normes nationales
- Emballage inviolable, pour un maximum de sécurité
Données certifiées pour la viscosité cinématique, la viscosité dynamique et la densité à 20 et 25 °C, contenant des informations pertinentes sur la viscosité d'écoulement.
Certifications: Chaque étalon est doublement certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS.
Attention: La valeur de viscosité indiquée dans le tableau de commande ci-dessous correspond à la valeur nominale de viscosité: les valeurs réelles d'un lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.