Étalons de viscosité à usage général
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Certifiés ISO 17025 & ISO 17034, ces étalons de viscosité à usage général procurent des données certifiées sur la viscosité cinématique, la viscosité dynamique ainsi que la densité, et ce sur des plages de température de 20 °C à 100 °C.
- Certifiés comme étant en stricte conformité avec ASTM D2162
- Densité en g/mL en conformité avec ASTM D1480
- Pour une utilisation avec des viscosimètres capillaires en verre, des viscosimètre automatiques et autres appareils de mesure de la viscosité
- Viscosités cinématique (cSt) et dynamique (mPa·s) recueillies à n'importe quelle température
- Traçabilité complète selon les normes nationales
- Garantit une entière conformité aux méthodes d'essai ASTM et IP
- Emballage inviolable, pour un maximim de sécurité
Certifié en stricte conformité avec ASTM D2162, la méthode primaire pour la fabrication d'étalons de viscosité.
Ces produits ont été testés par la méthode pimaire à l'aide de viscosimètres Master comme le stipule ASTM D2162, afin d'assurer un degré minime d'incertitude concernant les mesures, et donc d'offrir des étalons certifiés comme répondant aux critères de précision de la méthode primaire. ASTM D2162 est l'unique méthode référenciée pour certifier les étalons de viscosité selon la méthode d'essai ASTM.
Certifications: Conformité aux normes ISO 17025 / ISO 17034 sous accréditation UKAS
Attention: La valeur de viscosité indiquée dans le tableau de commande ci-dessous correspond à la valeur nominale de viscosité: les valeurs réelles d'un lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.