Imprimer
Étalons pour l'indice de base (TBN)
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
99352.202EA 258 EUR
99352.202 99352.001 99353.154 99353.001 99354.154 99354.001 99355.154 99355.001 99356.154 99356.001 99357.154 99357.001 99358.154 99358.001 99359.154 99359.001
Étalons pour l'indice de base (TBN)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Les étalons (TBN) sont produits tout spécialement pour l'étalonnage des instruments de laboratoire destinés à déterminer l'indice de base par titrage potentionmétrique. Chaque étalon est certifié comme étant conforme aux normes internationales, ASTM D2896/IP 276.
  • Utilisés généralement, mais pas exclusivement, pour l'analyse des huiles usées et des lubrifiants
  • Indice de base (TBN) testé et certifié en conformité avec ASTM D2896/IP 276
  • Traçabilité complète selon les normes internationales; le degré d'incertitude des mesures étant faible, la précision des données est maximale
  • Fournis en emballage en verre inviolable, garantissant l'intégrité de l'échantillon
Certifications: Production et certification en stricte conformité avec les deux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS. Cette double certification étant le niveau de certification le plus élevé qui soit, les données certifiées sont les plus fiables actuellement disponibles à l'échelle mondiale.
Attention: La valeur de concentration indiquée dans le tableau de commande ci-dessous correspond à la valeur nominale de concentration pour le TBN: les valeurs réelles de chaque lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.