Étalons pour l'indice d'acide (TAN)
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les étalons (TAN) sont fabriqué tout spécialement pour l'étalonnage des instruments de laboratoire destinés à déterminer l'indice d'acide par titrage potentionmétrique. Chaque étalon est certifié comme étant conforme aux normes internationales, ASTM D664/IP 177.
- Utilisés généralement, mais pas exclusivement, pour l'analyse des huiles usées et des lubrifiants
- Indice d'acide (TAN) testé et certifié en conformité avec ASTM D664/IP 177
- Traçabilité complète selon les normes internationales; le degré d'incertitude des mesures étant faible, la précision des données est maximale
- Fournis en emballage en verre inviolable, garantissant l'intégrité de l'échantillon
Certifications: Production et certification en stricte conformité avec les deux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS. Cette double certification étant le niveau de certification le plus élevé qui soit, les données certifiées sont les plus fiables actuellement disponibles à l'échelle mondiale.
Attention: La valeur de concentration indiquée dans le tableau de commande ci-dessous correspond à la valeur nominale de concentration pour le TAN: les valeurs réelles de chaque lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.