Imprimer
Microscopes LED inversé, DMi1
Fournisseur: LEICA MICROSYSTEMS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11526234 11526235 11526236
630-3434EA 4720 EUR
630-3434 630-3435 630-3436
Microscopes LED inversé, DMi1
Microscopes
Obtenez ce dont vous avez besoin et augmentez l'efficacité de votre flux de travail dans l'imagerie des cellules vivantes avec le microscope inversé Leica DMi1.
  • Facile à utiliser
  • Contraste de phase facile
  • Éclairage LED froid et sans danger pour les couleurs
  • Option d'imagerie HD disponible
La flexibilité unique du Leica DMi1 vous permet de configurer le microscope en fonction de vos besoins, avec des options de condenseur flexibles et des fonctions de documentation d'imagerie numérique ; créant ainsi une solution parfaitement adaptée à votre laboratoire.
Fonctionnement facile à utiliser qui nécessite un minimum de formation et d'entretien afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur vos recherches. Contraste de phase facile - Les objectifs 10×, 20× et 40× partagent le même anneau lumineux, vous n'avez donc plus besoin de changer l'anneau de l'objectif. Éclairage LED froid et sans danger pour la couleur, pour une température de couleur constante à tous les niveaux d'intensité.
Imagerie HD en option - connectez la caméra HD directement à un moniteur ou à un PC ; vous obtiendrez ainsi des images de publication de haute qualité.
Le microscope inversé Leica DMi1 prend en charge la routine de travail spécifique de votre laboratoire de culture cellulaire. Son utilisation est si intuitive et sa manipulation si confortable que vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre travail. Choisissez les fonctions dont vous avez besoin et, si nécessaire, vous pouvez facilement ajouter une variété d'accessoires qui sont importants pour votre travail.
Champ de vision: 20 mm sauf pour le pack DMi1 2 de 18 mm.
Certifications: Répond à la norme ASTM EN 342.
Informations de commande: Accessoires pas inclus. Les prises UK et CE sont vendues séparément. Garantie de 2 ans.
Informations de livraison: Prise EU incluse