Étalons de densité pour l'industrie pétrolière, matériaux de référence certifiés
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les matériaux de référence certifiés pour déterminer la densité permettent de vérifier des instruments de laboratoire destinés à tester le pétrole et ses produits dérivés en déterminant la densité, par exemple selon des méthodes telles ASTM D4052, IP 365 ou d'autres méthodes d'essai équivalentes.
- Testés conformément aux méthodes d'essai ASTM/EN ou IP
- Traçabilité complète sleon les normes internationales
- Faible degré d'incertitude, pour une précision maximale des données
- Fournis en flacons inviolables conformes UN pour un maximum de sécurité, avec une durée de conservation de 12 mois
Certifications: Tous les étalons sont certifiés en parfaite conformité à la norme ISO 17034 sous accréditation UKAS
Étalons de diesel et d'essence: en parfaite conformité aux normes ISO 17025 et ISO 17034