Imprimer
Objectif de microscope
Fournisseur: LEICA MICROSYSTEMS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11506236 11506271 11506272 11506369 11506273 11506408 11506298 11506203 11506402 11506321 11506237 11506386 11506406 11506248 11506217 11506519 11506525 11506302 11506158 11506405 11506096 11506349 11556036 11556060 11556061 11556071 11556511 11506083 11506184 11506220 11506227 11506401 11506277 11506526 11566069 11566070 11566071 11566072 11566073 11506243 11506314 11506410 11506411 11506413 11506529 11506385 11506208 11506214 11566077 11566083 11566067
LEIM11506236EA 245 EUR
LEIM11506236 630-3303 630-3304 630-3305 LEIM11506273 630-3302 630-3301 630-3309 630-3310 LEIM11506321 LEIM11506237 LEIM11506386 630-3189 630-3188 LEIM11506217 LEIM11506519 LEIM11506525 LEIM11506302 LEIM11506158 LEIM11506405 LEIM11506096 LEIM11506349 LEIM11556036 LEIM11556060 LEIM11556061 LEIM11556071 LEIM11556511 LEIM11506083 LEIM11506184 LEIM11506220 LEIM11506227 LEIM11506401 LEIM11506277 LEIM11506526 630-3366 630-3367 630-3368 630-3369 630-3370 LEIM11506243 LEIM11506314 LEIM11506410 LEIM11506411 LEIM11506413 LEIM11506529 LEIM11506385 LEIM11506208 LEIM11506214 LEIM11566077 LEIM11566083 LEIM11566067
Objectif de microscope
Objectifs pour microscopes
L'objectif est un élément essentiel de l'optique du microscope. L'objectif du microscope est placé près de l'échantillon, du spécimen ou de l'objet observé. Il joue un rôle très important dans l'imagerie, car il forme la première image agrandie de l'échantillon.
  • L'objectif forme la première image agrandie de l'échantillon.
L'ouverture numérique (NA) de l'objectif indique sa capacité à recueillir la lumière et détermine en grande partie la résolution du microscope, c'est-à-dire la capacité à distinguer les détails fins de l'échantillon.
Les objectifs sont répartis en classes de performance sur la base de leur transmission, de leur correction chromatique, de leur planéité, etc. Du point de vue de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), il existe trois groupes de classes d'objectifs qui diffèrent par la qualité de la correction chromatique (achromats, semi-apochromats et apochromats).