Sets avec étalons d'indice de réfraction pour étalonnage selon Ph. Eur. 2.2.6
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Ces étalons sont destinés à l'étalonnage des réfractomètres avant leur utilisation.