Acide acétique ≥100%, LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide éthanoïque
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Formule:
H₃CCOOH Poids moléculaire: 60.05 g/mol Point d'ébullition: 118 Point de fusion: 17 Point éclair: 38,5 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036152 Numéro CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3) II |