, anhydre, LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Potassium phosphate dibasique, Potassium phosphate disodique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Formule:
K₂HPO₄ Poids moléculaire: 174.18 g/mol Point de fusion: 340 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011383 Numéro CAS: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Indice Merck: 13,07743 |