Imprimer
Ammonium acétate, LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acetic acid ammonium salt
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
5.43834.0100 5.43834.0250
5.43834.0100EA 91 EUR
5.43834.0100 5.43834.0250
Ammonium acétate, LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Ammonium acétate
Formule: H₃CCOONH₄
Poids moléculaire: 77.08 g/mol
Point de fusion: 114 °C
Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 136
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013066
Numéro CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Indice Merck: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM